Key Documents
29654-U
Supelco
認証バイアルキット、低吸着 (LA)、2 mL、100本入り
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
別名:
低吸着バイアルキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial (with marking spot)
light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
natural PTFE/silicone septa (with slit)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
適合性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelco社の新しい低吸着(LA)ビンは、ビンのガラス表面にある水酸基の数を減らす工程を使用して製造しているため、分析の定量性を向上させ、サンプルのpHシフトを最小化しながら表面活性を著しく低下させています。このプロセスでは、サンプルを汚染して痕跡分析を妨げるおそれがあるナトリウムやほう素などの望ましくない表面金属を取り除くこともできます。ビンの表面活性を低下させるその他の方法とは異なり、LAビンの表面活性は製造プロセスで除去されており、化学的な表面処理ではありません。
これらのビンと密封装置は、HPLC、GC/MS、およびLC/MS用途に最適な性能を発揮するようにデザイン、設計、および製造されています。ビン系のすべての部品(ビン、キャップ、および隔壁)がサンプルと接触する可能性があり、分析結果に大きな影響を及ぼします。
MSQポリプロピレンキャップ/PTFEシリコーン隔壁が付いたLAビンを使用することをお勧めします。このキャップと隔壁の組み合わせは、質量分析に使用することを意図して設計されました。市販されている他のキャップや隔壁と比較して、ほとんどまたはまったくバックグラウンド汚染がありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Pistachios contain approximately 45% fat, which can result in a significant amount of coextracted matrix in the acetonitrile extract generated using the QuEChERS procedure. A zirconia based adsorbent significantly reduces coextracted matrix prior to LC-MS or GC-MS.
ピスタチオの脂質含有率は約45%です。そのため、QuEChERSを適用して得られたアセトニトリル抽出物中には大量のマトリックスが共抽出されることがあります。ジルコニアベースの吸着剤は、LC-MSやGC-MSの前に共抽出されるマトリックスを大幅に減少させます。
プロトコル
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction