Merck
29386-U
Supelco
認定キット、ネジ山付きバイアル、12 x 32 mm、9 mmネジ山、未組立、100個包装
volume 2 mL, amber glass vial (with graduated marking spot), PTFE/silicone septum (bonded to cap)
別名:
ネジ式キャップバイアルアセンブリキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone septum (bonded to cap)
amber glass vial (with graduated marking spot)
blue polypropylene cap
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
適合するオートサンプラー
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A、7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000、AS-2000、AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100、200
Shimadzu LCオートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)