Key Documents
29621-U
Shimadzu AOC14、17、20および20iオートサンプラー用シリンジ
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip stainless steel needle
ニードルサイズ
23 ga
詳細
color (dark orange)
特徴
needle type R (removable needle)
point style 1
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 002902
ニードル長
42 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)