安全性情報
509612
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 5 mL, 5MDR-VLLMA-GT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass syringe
ニードルサイズ
23 ga
特徴
Pre-fitted with Luer Lock Valve
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 008770
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353) are:
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials.
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold.
  • Accurate and reproducible to +/− 1%.
  • Field repairable.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)