安全性情報
20999
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1005TLL, PTFE Luer lock, volume 5 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
PTFE Luer lock
ニードルサイズ
(not included)
認証
EPA (designed for analyzing drinking water samples)
suitable for EPA 601
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81520
ニードル長
, n/a
容量
5 mL
フィッティング
luer lock (without slots)
適合性
for use with purge and trap (US EPA)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton(ハミルトン)シリンジは、GC分析でのガス交換を最小限に抑える気密型として利用できます。これは正確に用量を送達します。プランジャーはほぼ無類です。先端がルアーロックシリンジ内に装着されているので、針を先端にしっかりとねじ込むことができます。
アプリケーション
これは不安定な流体の流れに対してポリスチレンビーズを保持する誘電泳動ベースの単一粒子トラップの効率を測定するために行うHPLC分析時に使用されています。また、これは単分散微小生体ゲル被包生成のためのガラス毛細管微小流体技術に使用されています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-step method for monodisperse microbiogels by glass capillary microfluidics
Jeong, Won-Wook, and Chanjoong Kim
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 384.1, 268-273 (2011)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Holding forces of single-particle dielectrophoretic traps.
Voldman, Joel, et al.
Biophysical Journal, 80.1, 531-542 (2001)