Merck
20998
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1002TLL, PTFE Luer lock, volume 2.5 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
PTFE Luer lock
ニードルサイズ
(not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81420
ニードル長
, n/a
容量
2.5 mL
フィッティング
luer lock (without slots)
適合性
for use with Hamilton 1002TLL (PTFE Luer lock)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamiltonシリンジには、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプがあります。正確な容量を送出できます。プランジャーは極めて優れています。先端はルアーロックシリンジに通されており、針を先端にしっかりとねじ込むことができます。
アプリケーション
様々なイオン溶媒中のフタル酸エステルプロトン化の熱量解析において使用されています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Critical evaluation of protonation constants. Literature analysis and experimental potentiometric and calorimetric data for the thermodynamics of phthalate protonation in different ionic media.
Bretti, Clemente, et al.
Journal of Solution Chemistry, 35.9, 1227-1244 (2006)