Merck
26211-U
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
別名:
Precision GASTIGHT Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
PTFE Luer lock (with slots)
ニードルサイズ
(not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81627
ニードル長
, n/a
容量
10 mL
フィッティング
luer lock (without slots)
適合性
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)