Key Documents
20720
Hamilton®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®ルアーチップ
1001LT, volume 1 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
glass body
ニードルサイズ
(not included)
特徴
without needle Luer tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81301
ニードル長
, n/a
容量
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® シリンジは、分析でガス交換を最小限にする気密型でご提供していす。正確な量を送達できます。プランジャーは最高級です。先端はルアーロックシリンジにねじ込まれるため、針を先端にしっかりとねじ込み固定できます。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)