Merck
28622-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
ニードルサイズ
26 ga (cone tip, side port)
詳細
gastight
特徴
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203141
ニードル長
56 mm (2.2 in.)
容量
1 mL
適合性
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)