Merck
28637-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga (blunt tip)
詳細
gastight
特徴
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203081
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
1 mL
適合性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)