Merck
28632-U
Hamilton® 1701N syringe
1701N Slim Line, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
詳細
gastight, 10uL
特徴
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203194
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)