Merck
29603-U
CTC GC PAL用Hamilton®シリンジ
701N, volume 10 μL, needle size 23s ga, needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip stainless steel needle
ニードルサイズ
23s ga
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 1
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203361
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with CTC GC PAL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® syringe for CTC GC PAL offers the following advantages:
  • Zero carry over.
  • An innovative, cemented needle design that eliminates all interaction between the sample and the glued surface.
  • Adjustable plunger protects the plunger tip from squeezing.
  • Unique flange design that aligns the syringe in the proper position every time.
  • More chemically resistant and temperature tolerant PTFE/polymer sealant for the plunger tip.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)