物質
Microliter syringe
グレード
for chromatography
特徴
autoclavable: no
model 701 FN CTC fixed needle
メーカー/製品名
Hamilton
パラメーター
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
ニードル内径 × 外径
0.25 mm × 0.64 mm
ニードルゲージ
23s
容量× L
10 μL × 51 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HAM203361-1EA | 4061833476628 |