Merck
28614-U
Hamilton® 701Nシリンジ
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
特徴
Microliter
Syringe, Fixed Needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203072
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)