物質
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80000
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamiltonシリンジは、GC分析中のガス交換を最小限に抑える気密タイプで利用できます。正確な体積伝達を実現します。プランジャーはほとんど並ぶものがありません。
アプリケーション
Hamiltonシリンジは、ガスクロマトグラフィーを使用したメタン分析用自動圧力評価システムから生成されたヘッドスペースガスのサンプリングに使用されました。Lavandula angustifolia(ラベンダー)エッセンシャルオイル成分のGC分析中の抽出および注入手順にも使用されています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrodistillation-headspace solvent microextraction, a new method for analysis of the essential oil components of Lavandula angustifolia Mill.
Journal of Chromatography A, 1098.1, 14-18 (2005)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Evaluating effects of tannins on extent and rate of in vitro gas and CH 4 production using an automated pressure evaluation system (APES).
Anim. Feed Sci. Technol., 166, 377-390 (2011)