安全性情報
20973
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80200
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamiltonシリンジは、GC分析中のガス交換を最小限に抑える気密タイプで利用できます。正確な体積伝達を実現します。プランジャーはほとんど並ぶものがありません。
アプリケーション
GC-ECDを使用した分析のために、ハミルトンシリンジを塩素化化合物のヘッドスペーステストボトルおよびヘッドスペース内部標準ボトルへのサンプリングに使用しました。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)
Relationship between electron donor and microorganism on the dechlorination of carbon tetrachloride by an anaerobic enrichment culture.
Doong, Ruey-an, and Sue-min Chang.
Chemosphere, 40.12, 1427-1433 (2000)