Merck
24573
Hamilton®マイクロリッターシリンジ、接合針
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23s-26s ga (cone tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80393
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハミルトンのマイクロリッターシリンジは、液体の注入に使用されます。このシリンジは、ガラス製の円筒とハンドフィット型のステンレススチール製プランジャーでできています。個々のプランジャーは、対応するシリンジのシリンダーにフィットしています。
プランジャーは、他のシリンジには使用できません。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)