Key Documents
20781
ハミルトン®ガスタイト®シリンジ、 1700シリーズ、針の着脱可能
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
clear glass body
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
needle type RN (removable needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80230
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
25 μL
適合性
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)