Merck
509396
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
2.5MDR-GT, volume 2500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
別名:
SYRINGE SGE 2.5ML, GAS TIGHT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 008500
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
容量
2500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGE gas tight syringe with removable needle, Model: 2.5MDR-GT (volume 2.5 mL, needle size 23 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm)
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2