Key Documents
509507
SGE社ガスタイトシリンジ, ルアーロック型
10MDR-LL-GT, volume 10 mL, needle size (not included)
別名:
SYRINGE SGE 10ML, LUER LOCK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
needle type Luer lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 008960
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gas-tight syringes with Luer-lock push-button dispenser valves (SGE) are basically fitted to Luer-lock needles, and are easily removable.
アプリケーション
SGE gas tight syringes may be used for introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet for the analyses of compound-specific δD and δ13C gas mixtures using gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of