物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
認証
suitable for EPA 601
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 008700
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SGE gas tight syringe with removable needle, Model: 5MDR-GT (volume 5 mL, needle size 23 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm)
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック