Merck
24419
Shimadzu AOC14、17、20および20iオートサンプラー用シリンジ
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
別名:
シリンジ, SGE社製, 10R-S-0.63
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
特徴
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 002898
ニードル長
42 mm
容量
10 μL
適合性
for use with Shimadzu
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
法的情報
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)