物質
Microliter syringe
グレード
for chromatography
特徴
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
メーカー/製品名
Hamilton
パラメーター
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
ニードル内径 × 外径
0.13 mm × 0.711 mm
ニードルゲージ
22s
容量× L
10 μL × 43 mm
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック