安全性情報
24523
Hamilton® syringes for PerkinElmer® GC Autosystem and Clarus 500
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
23s ga (blunt tip)
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 88035
ニードル長
70 mm
容量
5 μL
適合性
for use with PerkinElmer GC Autosystem
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)