Merck
24442
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
別名:
REPL.NEEDLE N10-S-0.63, PK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
10R-S-0.63
特徴
needle cone tip
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
SGE 037747
ニードルL × 外径
42 mm × 0.63 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)