リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 1 kit (3 components)
レポーター遺伝子
GFP
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Streptococcus pyogenes由来の組換えCas9-GFPタンパク質(約194 KD)は、ゲノム編集実験にすぐに使用できる試薬です。標的特異的なガイドRNAと併用すると、野生型Streptococcus pyogenes Cas9-GFPタンパク質は、培養細胞のトランスフェクションや、一細胞胚注入を介する遺伝子改変動物の迅速作成に適した、標的ヌクレアーゼとして働きます。
励起ピークが488 nm、発光ピークが509 nmのN末端に融合した増強型緑色蛍光タンパク質により、フローサイトメトリーアプリケーションの実用性に加えて、トランスフェクトされたRNP複合体を可視化できます。 本タンパク質は、最適な活性のために配置された3つの異なる核局在配列も含みます。
励起ピークが488 nm、発光ピークが509 nmのN末端に融合した増強型緑色蛍光タンパク質により、フローサイトメトリーアプリケーションの実用性に加えて、トランスフェクトされたRNP複合体を可視化できます。 本タンパク質は、最適な活性のために配置された3つの異なる核局在配列も含みます。
アプリケーション
- 機能ゲノミクス
- ターゲットバリデーション
- ゲノム編集
- 蛍光顕微鏡検査
- フローサイトメトリー
特徴および利点
- 高特異性
- 高活性
- 注入/トランスフェクトにすぐ使用できます
包装
- 50 μgパッケージ(≥260 pmol)
- 250 μgパッケージ(≥1300 pmol)
構成
各キットは以下で構成されています:
- 凍結乾燥したCas9-GFP組換えタンパク質の1バイアル
- 1 mLの1倍希釈バッファー 1バイアル
- 1 mLのグリセロール含有ヌクレアーゼフリー水 1バイアル
原理
CRISPR/Cas系は、細菌及び古細菌において、侵入するウイルスやプラスミドに対する防御として働いています。近年、単一Cas9タンパク質とノンコーディングのガイドRNA(gRNA)という2つの分子成分を用いて、真核細胞系で機能する、細菌Streptococcus pyogenes由来のII型CRISPR/Cas系が作られています。Cas9エンドヌクレアーゼをgRNAによりプログラムして、希望するゲノム位置でDNA二本鎖切断(DSB)を発生させることができます。ジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)によって誘導されるDSBと同様に、細胞は続いて、非相同末端結合(NHEJ)又は相同組換え修復(HDR)のいずれかの内因性DNA修復過程を活性化し、標的DSBを修復します。
再構成
凍結乾燥したS. pyogenes Cas9-GFPタンパク質は、希望する濃度になるまで溶解液に再懸濁してください。チューブを穏やかに叩いて凍結乾燥粉末を完全に溶解させ、氷上で10分間インキュベートし、チューブを遠心して材料をチューブの底に移動させます。
その他情報
gRNAの注文には、弊社のCRISPR選択ツールをご使用ください
弊社の他のMISSION® Cas9 Proteins(ミッションCas9タンパク質)については、SigmaAldrich.com/CRISPRproteinsでご確認ください。
弊社の他のMISSION® Cas9 Proteins(ミッションCas9タンパク質)については、SigmaAldrich.com/CRISPRproteinsでご確認ください。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.