Merck
CAS9PROT
Sigma-Aldrich
Cas9タンパク質
from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
別名:
Cas9, SpCas9, SpyCas9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
包装
pkg of 1 kit (3 components)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Streptococcus pyogenes由来の組換えCas9タンパク質(約160 KD)は、ゲノム編集実験にすぐに使用できる試薬です。標的特異的なガイドRNAと併用すると、野生型Streptococcus pyogenes Cas9タンパク質は、培養細胞のトランスフェクションや、一細胞胚注入を介する遺伝子改変動物の迅速作成に適した、標的ヌクレアーゼとして働きます。
cas5及びcsn1としても知られるCAS9は、II型のクラスター化して規則的な配置の短い回文配列リピート(CRISPR)-RuvC(RNase H-like fold) cas系のシグネチャー遺伝子です。CAS9は1,388個のアミノ酸を含有します。このタンパク質は、crRNA成熟に関与するRuvC/リボヌクレアーゼ(RNase)Hドメインと、DNA分解段階に関与するMcrA/HNHシグネチャードメインを含有すると予測されます。
アプリケーション
機能ゲノミクス/標的バリデーション/ゲノム編集
生物化学的/生理学的作用
CAS9は、プラスミドDNA干渉にきわめて重要な役割を果たします。外来DNAに対する抵抗性を与えるために必要とされる、唯一のcasタンパク質です。CAS9は、様々な生物においてRNAガイドによるゲノム編集と遺伝子調節の両方を刺激しますが、どの細胞内でも一度に片方の活性しか促進できません。
特徴および利点
  • 高特異性
  • 高活性
  • すぐに注入/トランスフェクトできます
包装
50 μg(300 pmol)パッケージ
250 μg(≥ 1500 pmol)パッケージ
構成
各キットは以下で構成されています:
  • Cas9組換えタンパク質のバイアル1本
  • 1×希釈バッファー1 mLを含むバイアル1本
  • グリセロールを加えたヌクレアーゼフリー水1 mLを含むバイアル1本
原理
CRISPR/Cas系は、細菌及び古細菌において、侵入するウイルスやプラスミドに対する防御として働いています。近年、単一Cas9タンパク質とノンコーディングのガイドRNA(gRNA)という2つの分子成分を用いて、真核細胞系で機能する、細菌Streptococcus pyogenes由来のII型CRISPR/Cas系が作られています。Cas9エンドヌクレアーゼをgRNAによりプログラムして、希望するゲノム位置でDNA二本鎖切断(DSB)を発生させることができます。ジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)によって誘導されるDSBと同様に、細胞は続いて、非相同末端結合(NHEJ)又は相同組換え修復(HDR)のいずれかの内因性DNA修復過程を活性化し、標的DSBを修復します。
再構成
凍結乾燥したS. pyogenes Cas9タンパク質は、希望する濃度になるまで溶解液に再懸濁してください。チューブを穏やかに叩いて凍結乾燥粉末を完全に溶解させ、氷上で10分間インキュベートし、チューブを遠心して材料をチューブの底に移動させます。
その他情報
gRNAの注文にはCRISPR Selection Toolをご使用ください。
弊社のその他のMISSION® Cas9タンパク質につきましては、SigmaAldrich.com/CRISPRproteinsをご確認ください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Cas9-NLS from Streptococcus pyogenes, expressed in Escherichia coli
  • Dilution buffer for Cas9 proteins
  • Reconstitution solution for Cas9 proteins
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu Shirai et al.
Cell reports methods, 2(5), 100215-100215 (2022-06-01)
Current approaches for insect gene editing require microinjection of materials into early embryos. This severely limits the application of gene editing to a great number of insect species, especially to those whose reproduction systems preclude access to early embryos for
Joseph Andrew Whitley et al.
Journal of extracellular vesicles, 11(4), e12196-e12196 (2022-04-07)
CRISPR/Cas9 genome editing is a very promising avenue for the treatment of a variety of genetic diseases. However, it is still very challenging to encapsulate CRISPR/Cas9 machinery for delivery. Protein N-myristoylation is an irreversible co/post-translational modification that results in the
The Streptococcus thermophilus CRISPR/Cas system provides immunity in Escherichia coli
Sapranauskas R, et al.
Nucleic Acids Research, 39(21), 9275-9282 (2011)
Orthogonal Cas9 proteins for RNA-guided gene regulation and editing
Esvelt K M, et al.
Nature Methods, 10(11), 1116-1116 (2013)
Ana Carolina Seni-Silva et al.
BMC genomics, 23(1), 123-123 (2022-02-14)
The Natterin protein family was first discovered in the venom of the medically significant fish Thalassophryne nattereri, and over the last decade natterin-like genes have been identified in various organisms, notably performing immune-related functions. Previous findings support natterin-like genes as
プロトコル
The CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) system was discovered in bacteria, where it functions as an adaptive immune system against invading viral and plasmid DNA.
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.