安全性情報
LVCAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9ブラスティシジンレンチ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
包装
vial of 200 μL
品質水準
濃度
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
セレクション
blasticidin
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
詳細
すぐに使用できるCas9レンチウイルス粒子は、幅広い細胞株の形質導入に最適です。Cas9ブラスチシジンレンチウイルス粒子は、CRISPRゲノム編集で使用するために、Cas9を分裂細胞株と非分裂細胞株の両方のゲノムに効率的に統合します。面倒なレンチウイルス生産プロセスを回避しながら、便利ですぐに使用できるレンチウイルス粒子を使用して、Cas9とBlastを安定して統合します。
アプリケーション
機能ゲノミクス/スクリーニング/標的バリデーション/ゲノム編集
構成
200 ulの精製レンチウイルス粒子(p24アッセイで最小1 X 106 TU/ml)は、ブラスチシジン耐性のみでCas9を発現します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
LVCAS9BST-1EA:
LVCAS9BST-1EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)