安全性情報
509477
SGE社ガスタイトシリンジ, ルアーロック型
250F-LL-GT, volume 0.25 mL (250 μL), needle size (not included)
別名:
シリンジ, SGE社製, 250 μL, ルアーロック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
without needle
Fixed Luer Lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 006230
容量
0.25 mL (250 μL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGE Gas Tight syringes are constructed of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones depending upon the experimentation process. SGE syringes have been a consistent choice for LC and GC equipment. An interference fit between the plunger tip and the barrel enhances the gas sealing properties of the SGE syringe. Plungers are interchangeable. SGE gas tight syringes can be autoclaved, but the plunger should be removed. SGE gastight Luer lock syringe can be effectively used for the introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples
  • Suitable for manual disperser/diluter applications
  • High accuracy of dispensed volume
  • Wide variety of terminations
  • Less time consuming
  • SGE gas tight syringes also improves work flow analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
5094774061833037621