安全性情報
509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
needle valve in hub
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 006279
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
容量
0.25 mL (250 μL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)