Merck
21738
Valco® Precision Samplingシリンジ、Magnumシリーズ
volume 500 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip needle
glass syringe
詳細
Magnum Series
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI 060042
ニードルL × 外径 × 内径
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Magnumシリ-ズ-取り外し可能な針:Pressure-Lokシリ-ズのシリンジは500 mLまでの試料のサンプリングや保存が可能です。低デッドボリュ-ムの取り外し可能な針が使用されており、回転式バルブにより、後の分析用に現地でのサンプリングが可能です。環境汚染物質の収集、微量分析、試料濃縮に適しています。
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)