製品名
Carbotrap® T420 89mm Glass-Fritted TD Tube, O.D. × L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes
物質
glass TD tube
品質水準
認証
meets requirements for US EPA/CLP TO-17
詳細
For use with PerkinElmer™, Markes, DANI, Shimadzu™, GL Science, and O-I Analytical thermal desorbers
製品種目
Carbotrap®
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 tubes
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm)
Matrix
Proprietary
適合性
for analyte group Terpenes
環境により配慮した代替製品カテゴリ
アプリケーション
- Air Monitoring
- Environmental
- Industrial Hygiene
- Terpene Flavor Profiling
- Terpene Fragrance Profiling
- Terpene Odors
保管および安定性
法的情報
Standard
付属品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
28689-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)