製品種目
Carbotrap®
品質水準
形状
granular
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~100 m2/g
マトリックス
Carbotrap® B
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-40 mesh
ポアサイズ
0 Å pore diameter
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
密度
~0.38 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
詳細
黒鉛化カーボンブラック(GCB)には無孔質と多孔質の両方があります。黒鉛化プロセスにより優れた吸着性と脱離性(必要な場合)を持つ高純度表面が得られます。表面相互作用はロンドン分散力にのみ依存します。この粒子の性質や特徴は以下のとおりです:
一般にGCB吸着剤は、炭素分子ふるい(CMS)吸着剤と比べて低い相対吸着強度、球状黒鉛化ポリマー炭素(SGPC)吸着剤とほぼ同じ相対吸着強度を発揮します。弊社のCarbotrap製品はGCB吸着剤の一種です。
弊社の特殊炭素吸着剤に関する詳細情報については、こちらをご覧ください:sigma-aldrich.com/carbon
- 顆粒状
- 砕けやすい
- C3~C20以上のn-アルカンに対する分析物サイズの分子に使用
- 疎水性(高湿度環境での使用が可能)
一般にGCB吸着剤は、炭素分子ふるい(CMS)吸着剤と比べて低い相対吸着強度、球状黒鉛化ポリマー炭素(SGPC)吸着剤とほぼ同じ相対吸着強度を発揮します。弊社のCarbotrap製品はGCB吸着剤の一種です。
- 粒子は20/40メッシュです
- このように大きな粒子により、過度に圧力を低下させず高い流速を実現できます。
弊社の特殊炭素吸着剤に関する詳細情報については、こちらをご覧ください:sigma-aldrich.com/carbon
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
20287:
20287-BULK:
20287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plant Volatile Analysis.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 213-219 (2013-04-17)
A group parameter approach using "total organic halogen" is effective for monitoring gaseous organic halogen compounds, including fluorine, chlorine, and bromine compounds, generated from combustion. We described the use of barrier-discharge radiofrequency-helium-plasma/atomic emission spectrometry, for the detection of semi- and
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
Journal of chromatography. A, 813(1), 101-111 (1998-08-11)
An evaluation of performance criteria for US Environmental Protection Agency Compendium Method TO-17 for monitoring volatile organic compounds (VOCs) in air has been accomplished. The method is a solid adsorbent-based sampling and analytical procedure including performance criteria for four merit