Merck
28523-U
Supelco
ATIS抽出用ガラス器具(マイクロコネクター付き)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
フィッティング
connector (20/20)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
ATISは試料を吸着管に熱抽出するときに使用します。本製品の開口部には、最大で直径1/2インチ(13 mm)、長さ3インチ(76 mm)までの固体試料が挿入可能です。本製品をATIS加熱ブロック内へセットします。2種類のガラスジョイントを利用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)