テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 0.005 g Cumin Powder
dry purge: 2 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
flavors and fragrances
food and beverages
アナリシスノート
Qualitative volatile headspace outgassing of cumin powder using the ATIS with analysis by thermal desorption.
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
α-Pinene
Myrcene
α-Phellandrene
γ-Terpinene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)