Merck
G005937
GC Analysis of Volatiles in Black Tea Bag on SPB®-HAP after Collection/Desorption using Carbotrap® 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 0.3 g black tea from tea bag
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
dry purge: 20 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
food and beverages
アナリシスノート
Qualitative volatile headspace outgassing of black tea using the ATIS with analysis by thermal desorption.
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acetic acid
    1,2-Propanediol
    Hexanal
    Hexanoic acid
    6-Methyl-5-hepten-2-one
    3,5-Octadien-2-one
    Nonanal
    Dimethylcyclohexanol
    Decanal
    Methyl salicylate
    すべて表示 (10)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)