テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: (1g PVC pipe Schedule 40)
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
dry purge: 60 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
アナリシスノート
Qualitative volatile headspace outgassing of PVC pipe using the ATIS with analysis by thermal desorption.
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Acetone
Acetic acid
Ethylene sulfide
Hexanal
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Cumene
2-Ethyl-1-hexanol
Decanal
Nonanoic acid
すべて表示 (9)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)