安全性情報
27298
Supelco
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底
volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
beveled finish clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
30 mm × 60 mm
容量
27 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Headspace vials are of different sizes. The style and diameter of headspace vials depends on the autosampler. The beveled finish vial reduces the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)