テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 0.5 g new residential carpet
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L
dry purge: 15 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
アナリシスノート
Qualitative volatile headspace outgassing of new residential carpet using the ATIS system with analysis by thermal desorption.
法的情報
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Methylene chloride
Acetic acid
Pentanal
Hexanal
Benzaldehyde
6-Methyl-5-hepten-2-one
Octanal
Limonene
2,2-Dimethyl-3-decene
Nonanal
Cyclodecane
Dodecane
Decanal
4-Phenylcyclohexene
Propanoic acid,2-methyl-, 3-hydroxy-2,4,4-trimethylpentyl ester
すべて表示 (15)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)