Merck
すべての画像(4)
Key Documents
28118-U
Supelco
Escort Elf Twin Port Sampling Pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
Escort Elfツインポートサンプラー,
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
このポンプアタッチメントは、工業的な衛生環境下での低流速空気捕集、たとえば気体や蒸気のモニタリングを、吸着性チュ-ブを用いて行なうために設計されています。2本のチュ-ブに流れ込む空気を2個のニ-ドル弁で個別に調節しながら連続的に捕集します。片方のニ-ドル弁を閉めることで、1本のチュ-ブのみでの空気捕集も可能になります。1.5 L/minの流速で25インチの水荷重に対応する空気捕集用ポンプとしてお使いいただけます。ト-タルの流速は最大で500 mL/min以下です。2本のチュ-ブプロテクタ-、すなわち短尺チュ-ブ(長さ約2インチ未満)用1本と長尺チュ-ブ(長さ9/2 インチ未満)用1本のほか、本製品とポンプとの接続に必要なチュ-ブが付属します。
特徴および利点
Features:
  • Valved mechanism allows flow control down to .001 L/min
  • Control the flow rate of each port independently
  • Includes tube covers to fit both large and small tube sizes
法的情報
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)