Merck
28398-U
Supelco
6.35 mm/10 mmレデュシングユニオン
PTFE, pk of 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
物質
PTFE
品質水準
詳細
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
包装
pk of 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)