Merck
22075-U
Swagelok® Reducing Union
Swagelok® 400-6-1, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/16 in. Swagelok
別名:
Swagelok® 400-6-1,SS REDUCING UNION 1/4X1/16 EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-6-1
フィッティング
1/16 in. Swagelok
1/4 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
Reducing unions of Swagelok® type are mostly used as metal column terminators. All original reducing unions have a bore in the centre of about 6mm in length and an internal diameter of 1.2mm. Moreover, reducing unions have a large bore at the non-reducing site. Modification is necessary in reducing union in order to minimize peak broadening, pressure resistance and to ease the installation process.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Instrumentation for High Performance Liquid Chromatography.
Huber JFK
Science, 84-88 (2011)