Merck
22030-U
Swagelok® Union
Swagelok® 400-6, stainless steel, 1/4 in.
別名:
Swagelok® 400-6,SS UNION 1/4" EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-6
フィッティング
1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nut and ferrules included.
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
22030-U4061833028223