Merck
22006
Swagelok® Reducer
Swagelok® 200-R-4, brass, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
別名:
Swagelok® 200-R-4,BRASS REDUCER 1/8X1/4 PK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
物質
brass
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 200-R-4
フィッティング
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
アプリケーション
Brass Swagelok® reducer maybe used for in gas chromatography system for breath hydrogen analysis.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
An inexpensive gas chromatograph for breath hydrogen analysis.
T A Robb et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 134(1-2), 235-241 (1983-10-31)