Merck
28432-U
Supelco
24 mm/24 mmポリプロピレン製Viton®コネクター
pk of 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
詳細
for connecting 24mm threaded glass hardware (Dioxin Columns & Top Flasks with 24 mm neck)
品質水準
包装
pk of 6
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)