物質
glass hardware
包装
pk of 5
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
内径 × L
15 mm × 30 cm
外径 × L
6.35 mm × 35 cm
スレッド内径
24 mm
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 6.35 mm unions
関連するカテゴリー
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)