Key Documents
1.19127
Supelco
LICHROLUT® Florisil® solid phase extraction (SPE) tubes
(150 - 250 µm) 1000mg 6ml, package of 30 tubes
別名:
Florisil SPE Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
LiChrolut® Florisil® (150 - 250 µm) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes, package of 30 columns
包装
package of 30 columns
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
保管温度
no temp limit
詳細
30 extraction columns per package
アナリシスノート
Appearance: conforms
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany