安全性情報
28399-U
Supelco
2層式カーボンリバーシブルチューブ(マイクロカラム)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm
別名:
カーボンリバーシブル SPE カートリッジチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
物質
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
組成
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
包装
pk of 10
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
外径
6.35-10 mm
表面積
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
詳細
2層式カーボンリバーシブルチューブ(マイクロカラム)は、標的化合物に対する親和力の異なる2つのカーボン層から構成されており、固相抽出(SPE)法での使用に適しています。
2つのカーボン層に対するポリ塩化ビフェニル(PCB)、ダイオキシン類、およびフラン類の親和力が異なるに基づいて、これらの化合物の単離および分離を行うダイオキシン前処理用システムで使用されます。
アプリケーション
2層式カーボンリバーシブルチューブ(マイクロカラム)は、超音波支援抽出法でPURフォームから抽出されるポリ塩化ジベンゾダイオキシンおよびポリ塩化ジベンゾフラン(PCDD/F)の精製に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
28399-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
固相抽出(SPE:Solid phase extraction)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の事前に迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するために用いる手法です。SPEはサンプルマトリックスの交換、分析対象物の濃縮、および干渉物質や汚染物質の除去に使用されており、データを向上させ、分析カラムを保護します。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.