グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.9 (vs air)
アッセイ
98.0-102.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
密度
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI Key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S9390-2.5KG:
S9390-VAR:
S9390-1KG:
S9390-500G:
S9390-EW:
S9390-4X2.5KG:
S9390-6X500G:
S9390-BULK:
S9390-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック