Merck
1.06575
Supelco
リン酸ナトリウム 二塩基性 七水和物
for analysis EMSURE® ACS
別名:
リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
268.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
NACRES:
NA.21
アッセイ:
98.0-102.0% (acidimetric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
154 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.9 (vs air)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
98.0-102.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
154 g/L
密度
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI Key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: SX0715; SX0715-3; SX0715-20
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 98.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 8.7 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1